Learn More
Phénoxyacétate d’éthyle, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl phenoxyacetate |
| Note relative au nom | 98% |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 1.1000g/mL |
| Point d’ébullition | 136°C (19.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >113°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Indice de réfraction | 1.5035 |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |