Learn More
Phénoxyacétate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11452197
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11452197 250 g 250g
11438136 10 g 10g
11448136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11452197 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14156.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2555-49-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2555-49-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00026895
Clé InChI MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
CID PubChem 17365
Nom IUPAC 2-phénoxyacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl phenoxyacetate
Densité 1.108
Point d’ébullition 251°C to 253°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5055
Quantité 250 g
Beilstein 1871712
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 99%