Learn More
Sulfure d’éthyle et de phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491748 5 g 5g
11401758 25 g -
11411758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13987.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-38-8 | C8H10S | 138.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-38-8
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Numéro MDL MFCD00009265
Clé InChI AEHWKBXBXYNPCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl phenyl sulfide, ethylthio benzene, benzene, ethylthio, thiophenetole, phenyl ethyl sulfide, ethylphenylsulfide, phenylthio ethane, ethylsulfanyl benzene, sulfide, ethyl phenyl, 1-thiapropyl benzene
CID PubChem 12144
Nom IUPAC éthylsulfanylbenzène
SMILES CCSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl phenyl sulfide
Densité 1.02
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.5655
Quantité 5 g
Beilstein 1905731
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 98%