Learn More
Sulfure d'éthylphényle, TRC
Code produit 30374573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374573 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92599525G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Phenyl Sulfide
CAS 622-38-8
Formule moléculaire C8H10S
Quantité 25 g
Synonyme (Ethylthio)benzene, (Phenylthio)ethane, Ethyl Phenyl Sulfide, NSC 75124, Phenyl Ethyl Sulfide, Thiophenetole
Formule InChI InChI=1S/C8H10S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMILES CCSc1ccccc1
Nom IUPAC éthylsulfanylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Poids de la formule 138.0503