Learn More
Phénylacétate d’éthyle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10205440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10205440 250 g 250g
10150022 5 g 5g
10356790 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10205440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148432500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-97-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Clé InChI DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-phénylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl phenylacetate
Point de fusion -29.0°C
Densité 1.0300 g/mL
Point d’ébullition 226.0°C
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4970 to 1.4990
Quantité 250 g
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Poids de la formule 164.2
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ethyl phenylacetate