Learn More
Phénylacétate d’éthyle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10356790 1 kg 1kg
10150022 5 g 5g
10205440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148430010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-97-3 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-97-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Clé InChI DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-phénylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl phenylacetate
Point de fusion -29.0°C
Densité 1.0300 g/mL
Point d’ébullition 226.0°C
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4970 to 1.4990
Quantité 1 kg
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 3893
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in ethanol and diethyl ether, soluble in chloroform
Poids de la formule 164.2
Afficher plus Afficher moins
Produktidentifikator
  • Ethyl phenylacetate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.