Learn More
phénylacétate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenylacetic Acid Ethylester |
| CAS | 101-97-3 |
| Formule moléculaire | C10 H12 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-phénylacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.2 |
| Poids de la formule | 164.0837 |