Learn More
Phénylcyanoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376716
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376716 25 g 25g
11366716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03929.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4553-07-5
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00001866
Clé InChI SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
CID PubChem 95298
ChEBI CHEBI:51926
Nom IUPAC 2-cyano-2-phénylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl phenylcyanoacetate
Densité 1.09
Point d’ébullition 274°C to 275°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.505
Quantité 25 g
Beilstein 611232
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%