Learn More
(phénylthio)acétate d’éthyle, 97 %
Code produit 11492948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492948 10 g -
11482948 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18664.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7605-25-6
Formule moléculaire C10H12O2S
Poids moléculaire (g/mol) 196.264
Numéro MDL MFCD00145107
Clé InChI SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
CID PubChem 97312
Nom IUPAC éthyl 2-phénylsulfanylacétate
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (phenylthio)acetate
Point d’ébullition 143°C to 145°C (14 mmHg)
Quantité 10 g
Poids de la formule 196.27
Pourcentage de pureté 97%