Learn More
Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H16O6/c1-3-18-12(15)9-20-14(17)11-8-6-5-7-10(11)13(16)19-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 280.0947 |