Learn More
Picolinoylacétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657474 10 g Flacon en verre 10g
10259420 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657474 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425470100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26510-52-1
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00094022
Clé InChI FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
CID PubChem 2736461
Nom IUPAC éthyl3-oxo-3-pyridine-2-ylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl picolinoylacetate
Couleur Marron au jaune paille
Densité 1.1640g/mL
Point d’ébullition 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5160 to 1.519
Quantité 10 g
Beilstein 22,305
Gravité spécifique 1.164
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide