Learn More
Malonate d’éthyle potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11975021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11975021 500 g 500g
10162951 25 g 25g
10110412 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11975021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 248085000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6148-64-7
Formule moléculaire C5H7KO4
Poids moléculaire (g/mol) 170.2
Numéro MDL MFCD00035603
Clé InChI WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
CID PubChem 3446434
Nom IUPAC Potassium ; 3-éthoxy-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl potassium malonate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 200.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire KOOCCH2COOC2H5
Quantité 500 g
Beilstein 02,III,1609
Fieser 15,156
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.53g/L (25°C)
Poids de la formule 170.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl potassium malonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.