Learn More
Oxalate dʼéthyle et de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447517 5 g 5g
15457517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35403.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1906-57-6 | C4H5KO4 | 156.178 g/mol
Ethyl potassium oxalate is used to prepare oxalic acid ethyl ester 2-oxo-3-phenyl-propyl ester by reacting with 1-bromo-3-phenyl-acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalate d’éthyle et de potassium est utilisé pour préparer l’ester éthylique de l’acide oxalique 2-oxo-3-phényl-propyl ester en réagissant avec du 1-bromo-3-phényl-acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1906-57-6
Formule moléculaire C4H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 156.178
Numéro MDL MFCD00045861
Clé InChI RLPQQBNSTHRHEK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ethyl potassium oxalate, potassium ethyl oxalate, ethanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate, oxalic acid 1-ethyl 2-potassium salt, ethanedioic acid, 1-ethyl ester, potassium salt 1:1, potassium ethoxy oxo acetate, ambkkkkk567, oxalic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium monoethyl oxalate
CID PubChem 23678856
Nom IUPAC Potassium ;2-éthoxy-2-oxoacétate
SMILES CCOC(=O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl potassium oxalate
Point de fusion 220°C to 223°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 97%