Learn More
Propargylate d'éthyle, TRC
Product Code. 30376748
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30376748 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30376748 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE81806010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl Propargylate
CAS 623-47-2
Formule moléculaire C5H6O2
Quantité 10 g
Synonyme (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
SMILES CCOC(=O)C#C
Nom IUPAC prop-2-ynoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Poids de la formule 98.0368