Learn More
Propargylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Propargylate |
| CAS | 623-47-2 |
| Formule moléculaire | C5H6O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#C |
| Nom IUPAC | prop-2-ynoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.1 |
| Poids de la formule | 98.0368 |