Learn More
Propiolate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl propiolate |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9680g/mL |
| Point d’ébullition | 120°C |
| Point d’éclair | 23°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HC∽CCO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4110 to 1.413 |
| Afficher plus |