Learn More
Propiolate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447357 100 g 100g
11427357 5 g 5g
11437357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15068.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Ethyl propiolate is used as a precursor in the preparation of substituted anthraquinones and pyrazolo[1,5-a]pyridine, which exhibits anti-inflammatory activity. Further, it is employed in the synthesis of benzene-1,2,3,5-tetracarboxylates promoted by triphenylphosphine. Its halogenated derivatives are used as a substrate for direct, asymmetric alkynylation of cyclic beta-ketoesters using chiral phase-transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propiolate d’éthyle est utilisé comme précurseur dans la préparation d’anthraquinones substituées et de pyrazolo[1,5-a]pyridine, qui présentent une activité anti-inflammatoire. De plus, il est utilisé dans la synthèse de benzène-1,2,3,5-tétracarboxylates promus par la triphénylphosphine. Ses dérivés halogénés sont utilisés comme substrat pour l’alkynylation directe et asymétrique des bêta-cétoesters cycliques à l’aide de catalyseurs chiraux de transfert de phase.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-47-2
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.10
Numéro MDL MFCD00009184
Clé InChI FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
CID PubChem 12182
ChEBI CHEBI:51740
Nom IUPAC prop-2-ynoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propiolate
Point de fusion 9°C
Densité 0.963
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire HC≡CCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.412
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 878250
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol.
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 99%