Learn More
Propionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427987 250 mL 250mL
11417987 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16650.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-37-3
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00009308
Clé InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
CID PubChem 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nom IUPAC propanoate d’éthyle
SMILES CCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propionate
Point de fusion -74°C
Densité 0.891
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Indice de réfraction 1.385
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1195
Beilstein 506287
Merck Index 14,3847
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl propionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propionate