Learn More
Propionylacetate éthylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482827 100 g 100g
11462827 5 g 5g
11472827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15464.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl propionylacetate acts as a precursor used in the preparation of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring. Further, it is used to prepare 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le propionylacétate d’éthyle agit comme précurseur utilisé dans la préparation de l’acide 1-éthyl- et 1-n-propyl-1,3,4,9-tétrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acétique portant un ou deux substituants sur le cycle du benzène. De plus, il est utilisé pour préparer la 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furane-2-one.
Solubilité
Miscible à l’acide acétique glacial.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4949-44-4
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009317
Clé InChI UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
CID PubChem 78656
Nom IUPAC éthyl 3-oxopentanoate
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl propionylacetate
Densité 1.012
Point d’ébullition 190°C to 192°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 100 g
Beilstein 970270
Informations sur la solubilité Miscible with glacial acetic acid.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%