Learn More
Propionylacétate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl propionylacetate |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 77°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C2H5COCH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4220 to 1.4240 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl propionylacetate