Learn More
acétate d'éthylpropionyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Propionylacetate |
| CAS | 4949-44-4 |
| Formule moléculaire | C7H12O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CC |
| Nom IUPAC | 3-oxpentanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
| Poids de la formule | 144.0786 |