Learn More
Éthyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10729583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10729583 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10709163 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729583 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC26523CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Chemical Identifiers
CAS 16205-44-0
Formule moléculaire C10H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Numéro MDL MFCD06411542
Clé InChI IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
CID PubChem 2795464
Nom IUPAC Pyrazolo éthyle[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.2
Pourcentage de pureté 95%