Learn More
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30784545
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784545 5 g
30781505 250 mg
30780032 1 g
30781985 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30784545 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1295025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS 16205-44-0
Formule moléculaire C10H10N2O2
Numéro MDL MFCD06411542
Quantité 5 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CN2N=C1)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Pourcentage de pureté 98%