Learn More
Pyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl pyrrole-2-carboxylate |
| Point de fusion | 37°C to 39°C |
| Point d’ébullition | 70°C (0.8 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2645 |
| Poids de la formule | 139.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |