Learn More
Pyruvate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764041 100 g Flacon en verre 100g
10408650 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10764041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118941000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-35-6
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00009123
Clé InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
CID PubChem 12041
Nom IUPAC 2-oxopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pyruvate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -58.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0453g/mL
Point d’ébullition 148.0°C to 150.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4040 to 1.4060
Quantité 100 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Gravité spécifique 1.0453
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Viscosité 1.18 mPa.s
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl pyruvate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate