Learn More
Pyruvate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457307 250 g 250g
11447307 50 g -
11418930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15045.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Ethyl pyruvate is used as a flavoring agent in food and anti-inflammatory agent for the treatment of critical inflammatory conditions. It is used in the treatment of critical illnesses such as severe sepsis, acute respiratory distress syndrome, burn injury, acute pancreatitis and stroke. It plays an important role in cardiac function after coronary ischemia and reperfusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-35-6
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00009123
Clé InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
CID PubChem 12041
Nom IUPAC 2-oxopropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pyruvate
Point de fusion -58°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.405
Quantité 250 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1071466
Merck Index 14,8021
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and ether.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl pyruvate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate