Learn More
(R)-2-hydroxy-4-phénylbutyrate d’éthyle, 98 %
Code produit 15448068
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448068 25 g 25g
15438068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61507.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90315-82-5
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD00077794
Clé InChI ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Synonyme ethyl r-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r-ethyl 2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl 2r-2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate ethyl ester, qp7iwh2qox, unii-qp7iwh2qox, r-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid ethyl ester, r-hpbe, r-2-hydroxy-4-phenyl butyric acid ethyl ester
CID PubChem 2733848
Nom IUPAC (2R)-2Hydroxy-4-phénylbutyrate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
Couleur Incolore
Densité 1.075 g/mL
Point d’ébullition 212°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Indice de réfraction 1.504
Quantité 25 g
Beilstein 3590943
Poids de la formule 208.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures