Learn More
(R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate d’éthyle, 97 %, ee 96%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389395 5 g 5g
11379395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18553.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 90866-33-4 | C6H11ClO3 | 166.601 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90866-33-4
Formule moléculaire C6H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 166.601
Numéro MDL MFCD00211242
Clé InChI ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Synonyme ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutanoate, r-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-hydroxy-, ethyl ester, 3r
CID PubChem 2734445
Nom IUPAC Éthyl (3R)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(CCl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densité 1.19
Point d’ébullition 93°C to 95°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 96 %
Indice de réfraction 1.453
Quantité 5 g
Rotation optique +14° (Neat)
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 97%