Learn More
Tartrate dʼéthyle (R)-nipecotate de L, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492668 25 g 25g
15472668 1 g 1g
15482668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56226.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 167392-57-6 | Molecular Formula: C12H21NO8 | Molecular Weight: 307.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167392-57-6
Formule moléculaire C12H21NO8
Poids moléculaire (g/mol) 307.299
Numéro MDL MFCD00799538
Clé InChI HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Synonyme s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 53249980
Nom IUPAC Acide (3S)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; (3R)-piperidine-3-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Point de fusion 157°C to 159°C
Quantité 25 g
Rotation optique +10° (c=5 in Water)
Poids de la formule 307.3
Pourcentage de pureté 98%