Learn More
Éthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497346 5 g 5g
15487346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62378.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 144978-12-1 | C12H19NO5 | 257.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144978-12-1
Formule moléculaire C12H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 257.29
Numéro MDL MFCD07778090
Clé InChI YWWWGFSJHCFVOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-pyr-oet, s-ethyl-n-boc-pyroglutamate, n-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, s-1-tert-butyl 2-ethyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, ethyl n-boc-l-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, s-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CID PubChem 5461186
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Quantité 5 g
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle2-O-éthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids de la formule 257.28
Pourcentage de pureté 98%