Learn More
(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492886
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15492886 250 mg 250mg
15403328 1 g 1g
15413328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56785.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-65-7
Formule moléculaire C7H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.169
Numéro MDL MFCD00064497
Clé InChI QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-pyroglutamic acid ethyl ester, ethyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, s-ethyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl l-pyroglutamate, ethyl pidolate, h-pyr-oet, ethyl 5-oxo-l-prolinate, ethyl pyroglutamate, unii-1ps59es316
CID PubChem 2724446
Nom IUPAC éthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Point de fusion 47°C to 51°C
Point d’ébullition 176°C (12 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 250 mg
Beilstein 82621
Rotation optique +3.3° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 98%