Learn More
Éthyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10266670 10 g Flacon en verre -
10592631 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10266670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233320100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7149-65-7 | C7H11NO3 | 157.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7149-65-7
Formule moléculaire C7H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.16
Numéro MDL MFCD00064497
Clé InChI QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-pyroglutamic acid ethyl ester, ethyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, s-ethyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl l-pyroglutamate, ethyl pidolate, h-pyr-oet, ethyl 5-oxo-l-prolinate, ethyl pyroglutamate, unii-1ps59es316
CID PubChem 2724446
Nom IUPAC éthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 47°C to 51°C
Couleur Blanc à crème
Point d’ébullition 176°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques - 3.50 (20.00°C c=5,water)
Rotation spécifique -3.5
Poids de la formule 157.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.