Learn More
Éthyle(S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 97 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate |
| CAS | 86728-85-0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.1900g/mL |
| Point d’ébullition | 93°C to 95°C (5.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 109°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H11ClO3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement