Learn More
(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate d’éthyle, 97 %, 98+ % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339126
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339126 5 g -
11349126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20259.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312745-91-8 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312745-91-8
Formule moléculaire C7H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Numéro MDL MFCD00672878
Clé InChI LOQFROBMBSKWQY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl s-4-cyano-3-hydroxybutyrate, s-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-cyano-3-hydroxybutanoate, s-ethyl-4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl s-+-4-cyano-3-hydroxybutyrate, butanoic acid, 4-cyano-3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, 4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, pubchem21112
CID PubChem 7020868
Nom IUPAC (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC(O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Densité 1.114
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥98 %
Indice de réfraction 1.448
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Rotation optique +5° (Neat)
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%