Learn More
S-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate d'éthyle, TRC
Code produit 30380638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9079205G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Formule moléculaire C7 H11 N O3
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
Nom IUPAC éthyle (3S)-4-cyno-3-hydroxybutanoate
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Poids de la formule 157.0739