Learn More
Salicylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459332 500 g 500g
11449332 100 g 100g
11431870 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459332 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10101.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-61-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002215
Clé InChI GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
CID PubChem 8365
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl salicylate
Point de fusion 1°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 500 g
Beilstein 907659
Merck Index 14,3850
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%