Learn More
Salicylate d’éthyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10428680 250 g Flacon en verre 250g
10097691 5 g Flacon en verre 5g
10329393 25 g Flacon en verre 25g
10041840 1 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10428680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150492500
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 118-61-6 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-61-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00002215
Clé InChI GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
CID PubChem 8365
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl salicylate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 2.0°C to 3.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1280g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Indice de réfraction 1.5210 to 1.5250
Quantité 250 g
Beilstein 10,73
Merck Index 15,3902
Gravité spécifique 1.128
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide