Learn More
Éthyle salicylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylic acid ethyl ester |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 166.063 |