Learn More
Éthyle tétrahydropyrane-4-ylacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10421934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421934 1 g Flacon en verre ambré 1g
10012504 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421934 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC67423DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 103260-44-2
Formule moléculaire C9H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 172.224
Clé InChI JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
CID PubChem 2773412
Nom IUPAC 2-(oxan-4-yl)acétate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)CC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.22
Pourcentage de pureté 97%