Learn More
Thiooxamate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494087 5 g 5g
15484087 1 g 1g
15404097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15494087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31447.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16982-21-1
Formule moléculaire C4H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 133.165
Numéro MDL MFCD00074903
Clé InChI YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
CID PubChem 2733398
Nom IUPAC 2-amino-2-sulfanylidèneacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl thiooxamate
Point de fusion 61°C to 65°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 133.17
Pourcentage de pureté 95%