Learn More
Thiooxamate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10472651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10472651 1 g Flacon en verre 1g
10237363 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 319600010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16982-21-1 | Molecular Formula: C4H7NO2S | Molecular Weight: 133.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16982-21-1
Formule moléculaire C4H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 133.17
Numéro MDL MFCD00074903
Clé InChI YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
CID PubChem 2733398
Nom IUPAC acétate d'éthyle 2-amino-2-sulfanylidène
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl thiooxamate
Point de fusion 60.0°C to 66.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCSCO2C2H5
Quantité 1 g
Poids de la formule 133.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement