Learn More
Thiooxamate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Thiooxamate |
| CAS | 16982-21-1 |
| Formule moléculaire | C4 H7 N O2 S |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=S)N |
| Nom IUPAC | 2-amino-2-sulfacylideneacétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.17 |
| Poids de la formule | 133.0197 |