Learn More
Thiooxamate d'éthyle, TRC
Code produit 30383142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383142 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9268501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Thiooxamate
CAS 16982-21-1
Formule moléculaire C4 H7 N O2 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Nom IUPAC 2-amino-2-sulfacylideneacétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 133.17
Poids de la formule 133.0197