Learn More
Thiophène-2-carboxylate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498920 50 g 50g
11488920 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498920 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12302.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2810-04-0 | C7H8O2S | 156.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2810-04-0
Formule moléculaire C7H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 156.20
Numéro MDL MFCD00005436
Clé InChI JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76052
Nom IUPAC ethyl thiophene-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl thiophene-2-carboxylate
Densité 1.161
Point d’ébullition 217°C to 218°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 50 g
Beilstein 112678
Synonyme ethyl 2-thiophenecarboxylate, ethyl 2-thenoate, ethyl-2-thiophenecarboxylate, thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, thiophene, 2-ethyl carboxylate, thiophenecarboxylic acid, ethyl ester, ethylthiophen-2-carboxylat, ethyl2-thiophenecarboxylate, acmc-209h0w
Poids de la formule 156.2
Pourcentage de pureté ≥98%