Learn More
Thiophène-2-glyoxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30369345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369345 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE927010100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Thiophene-2-glyoxylate
CAS 4075-58-5
Formule moléculaire C8H8O3S
Quantité 100 g
Synonyme 2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(2-Thienyl)ethanoate, Ethyl 2-oxo-2-(2'-thienyl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-(Thiophen-2-yl)acetate, Ethyl 2-oxo-2-Thienylacetate, Ethyl 2-Thienylglyoxylate, Ethyl 2-Thiopheneglyoxylate, Ethyl oxo(2-Thienyl)acetate, Ethyl alpha-oxo-2-Thiopheneacetate
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-11-8(10)7(9)6-4-3-5-12-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)c1cccs1
Poids moléculaire (g/mol) 184.21
Poids de la formule 184.0194