Learn More
Chlorhydrate trans-2-amino-4-cyclohexène-1-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10327471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10327471 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10327471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334410010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Note relative au nom 98%
CAS 142547-16-8
Point de fusion 107°C to 109°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16NO2
Formule linéaire C6H8(NH2)COOCH2CH3·HCl
Numéro MDL MFCD01863252
Quantité 1 g
Synonyme trans-6-amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, trans-ethyl 6-aminocyclohex-3-enecarboxylate hydrochloride, ethyl trans-2-amino-4-cyclohexene-1-carboxylate hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Clé InChI PTXUIEXYXGXMEU-HTQZYQBOSA-O
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1[NH3+]
Nom IUPAC (1R,6R)-6-aminocyclohex-3-ene-1-carboxylate d’éthyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
CID PubChem 17039343
Poids de la formule 205.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement