Learn More
trans-2-décénoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412998
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412998 10 g 10g
11422998 50 g -
11478920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18718.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7367-88-6
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.306
Numéro MDL MFCD00015299
Clé InChI GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Synonyme ethyl trans-2-decenoate, ethyl 2-decenoate, ethyl e-2-decenoate, trans-2-decenoic acid ethyl ester, ethyl 2e-dec-2-enoate, 2-decenoic acid, ethyl ester, 2e, unii-b2k05s6l5q, 2-decenoic acid, ethyl ester, e, ethyl 2-decenoate, 2e, fema no. 3641
CID PubChem 5463904
ChEBI CHEBI:87324
Nom IUPAC Éthyl (E)-dec-2-énoate
SMILES CCCCCCCC=CC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-2-decenoate
Densité 0.88
Point d’ébullition 251°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 10 g
Beilstein 1704867
Poids de la formule 198.31
Pourcentage de pureté 97%