Learn More
Éthyle trans-2-(hydroxyméthyl)cyclopropanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478006
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15478006
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62920.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1026787-30-3
Formule moléculaire C7H12O3
Numéro MDL MFCD18434533
Synonyme trans-2-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylic acid ethyl ester
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-2-(hydroxymethyl)cyclopropanecarboxylate
Quantité 1 g
Poids de la formule 144.16
Pourcentage de pureté 97%