Learn More
Éthyle trans-3-(1-pyrrolidinyl)acrylate, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11379125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379125 25 g 25g
11359125 1 g 1g
11369125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16361.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65651-80-1
Formule moléculaire C9H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.22
Numéro MDL MFCD01075735
Clé InChI VFFHLZJSZHWXAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl trans-3-1-pyrrolidinyl acrylate, e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl acrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl prop-2-enoate, 3-pyrrolidin-1-yl-acrylic acid ethyl ester, hcnd@nadfu^u zfjjaap, 2-propenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, 2e, 3-pyrrolizinoacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-ylacrylate, ethyl 2e-3-pyrrolidinylprop-2-enoate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylprop-2-enoate
CID PubChem 639785
SMILES CCOC(=O)C=CN1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-3-(1-pyrrolidinyl)acrylate
Point de fusion 39°C to 43°C
Point d’ébullition 118°C (1 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 4399757
Nom IUPAC éthyl 3-(pyrrolidine-1-yl)prop-2-enoate
Poids de la formule 169.22
Pourcentage de pureté ≥98%