Learn More
Trans-4-bromocinnamate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491830 25 g 25g
11481830 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491830 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27544.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24393-53-1 | C11H11BrO2 | 255.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24393-53-1
Formule moléculaire C11H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.111
Numéro MDL MFCD00012226
Clé InChI YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Synonyme ethyl trans-4-bromocinnamate, e-ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, ethyl 3-4-bromophenyl acrylate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, ethyl 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, ethyl ester, 2e, ethyl p-bromocinnamate, ethyl e-4-bromocinnamate, ethyl-trans-4-bromocinnamate, 4-bromocinnamic acid ethyl ester
CID PubChem 688115
Nom IUPAC Éthyl (E)-3-(4-bromophényl)prop-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl trans-4-bromocinnamate
Densité 1.359
Point d’ébullition 180°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 25 g
Poids de la formule 255.11
Pourcentage de pureté 98%